Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Größenkit Nr. 1, Carboxylat-modifizierte Mikrosphären, rot fluoreszierend (580/605), 2 % Feststoffe, sechs Größen
FluoSpheres™ Größenkit Nr. 1, Carboxylat-modifizierte Mikrosphären, rot fluoreszierend (580/605), 2 % Feststoffe, sechs Größen
Marke: Molecular Probes™ F8887
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Dieses FluoSpheres™ Größenkit enthält Größen mit je 1 ml von 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 und 2.0 μm.Spezifikationen der FluoSpheres™ Mikrosphären
Eigenschaften der verschiedenen FluoSpheres™ Kupplungsoberflächen
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Auswahloptionen für FluoSpheres™ Fluoreszierende Mikrosphären
Unser Gesamtangebot fluoreszierender Mikrosphären komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrosphären anenthält Beads mit diesen Variationen:
Auswahl an ungefärbten Mikrosphären
Wir haben auch Hunderte von Wahlmöglichkeiten für UltraClean™ Tensid-freie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen im Angebot.
Bestellen Sie Ihr individuelles Konjugat
Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
0.02 μm: 2.3 x 1015 Partikel/ml, 0.1 μm: 3.6 x 1013 Partikel/ml, 0.2 μm: 4.6 x 1012 Partikel/ml, 0.5 μm: 3.1 x 1011 Partikel/ml, 1 μm: 3.8 x 1010 Partikel/ml, 2 μm: 5.3 x 109 Partikel/ml | |
Destilliertes Wasser, 2 mM Azid | |
Rote Fluoreszenz | |
Polystyrol | |
6 x 1 ml | |
0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 μm |
2°bis 8 °C | |
Carboxylat-modifiziertes Mikrosphären-Kit Nr. 1, 6 x 1 ml, sechs Größen: 0.02 μm, 0.1 μm, 0.2 μm, 0.5 μm, 1 μm, 2 μm, rot, 2 % Feststoff, Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latex-Partikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die | |
Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS), Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom), Zellbiologie-Markierungssubstanzen (Zelldifferenzierung und Zellmarkierung), Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture) | |
1.055 g/cm3 | |
Carboxylat | |
0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 μm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.