Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Streptavidin-markierte Mikrosphären, 0.04 μm, gelb-grün fluoreszierend (505/515), 0.5 % Feststoffe
FluoSpheres™ Streptavidin-markierte Mikrosphären, 0.04 μm, gelb-grün fluoreszierend (505/515), 0.5 % Feststoffe
Marke:  Molecular Probes™ F8780
489.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10348592
  • 734.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Es stehen verschiedene Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kupplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern.
Spezifikationen der FluoSpheres™ Mikrosphären
  • Markierung (Ex/Em): Gelb-grün fluoreszierend (505/515)
  • Nenndurchmesser der Beads: 0.04 μ m
  • Oberflächenmodifikation: Streptavidin
  • Feststoffe: 0.5 %
    Eigenschaften der verschiedenen FluoSpheres™ Kupplungsoberflächen
  • Carboxylat-modifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte anhängender Carboxylsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Kupplung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC
  • Sulfat FluoSpheres™ Beads sind relativ hydrophobe Partikel, die passiv und nahezu irreversibel fast jedes Protein adsorbieren, einschließlich Albumin, IgG, Avidin und Streptavidin
  • Aldehyd-Sulfat FluoSpheres™ Beads haben zusätzliche Aldehydgruppen an der Oberfläche, die für die Reaktion mit Proteinen und anderen Aminen unter sehr milden Bedingungen entwickelt wurden.
  • Amin-modifizierte FluoSpheres™ Beads können mit einem wasserlöslichen Carbodiimid an ein großes Spektrum aminreaktiver Moleküle gekuppelt werden, z. B. den Succinimidyl-Estern und Isothiocyanaten von Haptenen und Medikamenten oder den Carboxylsäuren von Proteinen
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
    Auswahloptionen für FluoSpheres™ Fluoreszierende Mikrosphären
    Unser Gesamtangebot fluoreszierender Mikrosphären komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrosphären anenthält Beads mit diesen Variationen:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0.02, 0.04, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 und 15.0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrosphären, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl an ungefärbten Mikrosphären
    Wir haben auch Hunderte von Wahlmöglichkeiten für UltraClean™ Tensid-freie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen im Angebot.
    Bestellen Sie Ihr individuelles Konjugat
    Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    10.0 x 1013 Partikel/ml
    50 mM Natriumphosphat,50 mM NaCl, pH 7.5, 5 mM Azid
    Gelbgrün fluoreszierend
    Polystyrol
    0,4 mL
    0,04 μm
    2°bis 8 °C
    Streptavidin-markierte Mikrosphären, 0.4 ml, 0.04 μm, gelbgrün fluoreszierend, Anregung: 505 nm, Emissionsmaximum: 505 Nm, 0.5 % Feststoffe, Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latex-Partikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die gebildet werden
    Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS), Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom), Zellbiologie-Markierungssubstanzen (Zelldifferenzierung und Zellmarkierung), Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
    1.055 g/cm3
    Streptavidin-markiert
    0,045 ± 0,006 μm