Learn More
Molecular Probes™ FluoVolt™ Membranpotentialkit
FluoVolt™ Membranpotential-Kit
Marke: Molecular Probes™ F10488
678.51 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Das FluoVolt™ Membrane Potential Kit stellt die nächste Generation spannungsempfindlicher Kits mit Fluoreszenzsonden dar. Die FluoVolt™ Sonde vereint die besten Eigenschaften der schnell und langsam reagierenden Membranpotentialfluoreszenzsonden. Die FluoVolt™ Sonde reagiert auf Veränderungen des Membranpotentials in weniger als Millisekunden und zeigt eine hohe Ansprechrate an.Zu den Merkmalen der FluoVolt™ Membran Potential Probe gehören:
Veränderungen des Membranpotentials spielen eine zentrale Rolle in vielen physiologischen Prozessen, einschließlich der Nervenimpulsausbreitung, Muskelkontraktion und Zellsignalisierung. Potentiometrische Fluoreszenzsonden sind wichtige Werkzeuge für die Untersuchung dieser Prozesse und werden im Allgemeinen als langsam oder schnell ansprechende Sonden charakterisiert.
Die besten Eigenschaften von langsam- und schnellansprechenden Sonden
Langsam ansprechende Sonden geben depolarisierte Zellen ein, binden an Proteine oder Membranen und weisen eine verbesserte Fluoreszenz auf. Dieses Lokationsereignis durch die Membran hindurch verringert die Fähigkeit dieser Reporter, auf Veränderungen des Membranpotentials zu reagieren, und führt zu einer kapazitiven Belastung, die die Zellgesundheit beeinflussen kann. Diese Sonden zeigen trotzdem ein hohes Ansprechverhalten, typischerweise im Bereich von 1 % pro mV.
Schnell ansprechende Sonden sind Moleküle, die ihre Struktur als Reaktion auf das umgebende elektrische Feld ändern und transiente (nur wenige Millisekunden lange) potenzielle Veränderungen erkennen. Im Vergleich zu den langsam ansprechenden Sonden haben die schnell ansprechenden Sonden jedoch häufig einen geringen Umfang der potentialabhängigen Fluoreszenzänderung (2 bis 10 % Fluoreszenzwechsel pro 100 mV).
Die FluoVolt™ Membranpotenzialsonde weist die besten Eigenschaften der langsam- und schnell reagierenden Sonden auf. Die FluoVolt™ Sonde ist eine schnell ansprechende Sonde mit einem überlegenen, potentialabhängigen Fluoreszenz-Ansprechverhalten. Das Ansprechverhalten ist schnell genug, um transiente (unter einer Millisekunde) Potentialänderungen in angeregten Zellen nachzuweisen, und erzeugt eine Signaländerung von mehr als 25 % pro 100 mV.
PowerLoad™ und Background Suppressor-Lösungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Zur einfachen Zellbelastung enthält das FluoVolt™ Membranpotenzial-Kit PowerLoad™ Konzentrat. Aufgrund ihrer einzigartigen Natur kann die PowerLoad™ Lösung mit kompletten Kulturmedien verwendet werden, wodurch die negativen Auswirkungen des Austauschs von Medien oder des Ladens in serumfreien Medien reduziert werden.
Die durch Komponenten in Wachstumsmedien verursachte automatische Basislinienfluoreszenz kann durch die Hinzufügung des enthaltenen Neuro Background Supressors erheblich reduziert werden. Diese Lösung wurde speziell für die Verwendung mit neuronalen Zellen entwickelt und verursacht keinen osmotischen Schock. Darüber hinaus wurde der Neuro Background Suppressor erfolgreich mit vielen verschiedenen Zelltypen eingesetzt, um Hintergrundfluoreszenz effizient zu unterdrücken, ohne die spezifische zelluläre Fluoreszenz zu beeinträchtigen, die im Assay erzeugt wurde.
Spezifikation
Enthält: |
|
Färbemittel | |
Molecular Probes™ | |
Zellmembranen und Lipide |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.