Learn More
Fluoxymesteron, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077152
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
76-43-7
C20H29FO3
336.447
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
fluoxymesterone, fluoximesterone, fluoxymestrone, halotestin, androfluorene, androfluorone, fluotestin, androsterolo, fluosterone, flusteron
6446
CHEBI:5120
(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2(C(CC4(C3CCC4(C)O)C)O)F
76-43-7
C20H29FO3
336.447
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
fluoxymesterone, fluoximesterone, fluoxymestrone, halotestin, androfluorene, androfluorone, fluotestin, androsterolo, fluosterone, flusteron
6446
CHEBI:5120
(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2(C(CC4(C3CCC4(C)O)C)O)F
Fluoxymesteron, CAS-Nr. 76-43-7, ist ein potentes, oral verabreichtes synthetisches Steroid mit androgener Aktivität.Es wird zur Behandlung von männlichem Hypogonadismus verwendet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Fluoxymesteron ist ein weißes, geruchloses, kristallines Pulver, das in Pyridin löslich ist
  • Es ist ein oral verabreichtes synthetisches Steroid, der etwa 5 bis 10 Mal potenter ist als das männliche Steroid Testosteron
  • Es wird in der Leber metabolisiert und weniger als 5 % dieses Arzneimittels werden unverändert aus dem Körper ausgeschieden
  • Zu den Nebenwirkungen von Fluoxymesteron gehören Natrium- und Wasserretention mit der Folge von Ödemen, Akne, kardiovaskulärer Toxizität und Hepatotoxizität
Anwendungen
  • Fluoxymesteron hemmt in tumorigenen Brustzellen Prolaktin- oder Östrogenrezeptoren auf kompetitive Weise und wird daher bei der Behandlung von Brustkrebs verabreicht
  • Bei Männern wird diese Verbindung als Ersatz bei Erkrankungen verwendet, die mit Mangelsymptomen oder dem Fehlen von endogenem Testosteron verbunden sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fluoxymesterone
Schmelzpunkt 240.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 104.00 (20.00°C c=1,EtOH)
Spezifische Drehung + 104.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in puridine, slightly soluble in acetone, chloroform, sparingly soluble in methanol, practically insoluble in ether, benzene, hexanes
Formelmasse 336.45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoxymesterone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.