missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluphenazin-N,N',S-Trioxid-Dihydrochlorid, Mikromol

Artikelnummer. 30460422
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460422 4 x 25 mg 100 Milligramm
18072190 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460422 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0114.0400254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Fluphenazin-N,N',S-Trioxid-Dihydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
CAS 2732347-04-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H26 F3 N3 O4 S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H26F3N3O4S.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)33(21)32)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 2-[1,4-Dioxido-4-[3-[5-oxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1,4-diium-1-yl]ethanol;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 558.44
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 557.113 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.