Learn More
Flupirtin-d4-Hydrochloridsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flupirtine phenyl-d4 hydrochloride |
| CAS | 1324717-75-0 |
| Summenformel | C15 D4 H13 F N4 O2 . H Cl |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 2-Amino-6-[(p-fluorobenzyl)amino]-3-pyridinecarbamic Acid Ethyl Ester Hydrochlorite |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17FN4O2.ClH/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1H/i3D,4D,5D,6D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c(CNc2ccc(NC(=O)OCC)c(N)n2)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC-Name | Ethyl-N-[2-Amino-6-[(2,3,5,6-Tetradeuterio-4-fluorphenyl)methylamino]-3-pyridyl]carbamat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.8 |
| Formelmasse | 344.1353 |