missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flupirtine, Mikromol™

Codice prodotto. 18053810
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
100 mg
Dimensione della confezione:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
18053810 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18053810 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1245.04

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Flupirtine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemischer Name oder Material Flupirtine
CAS 56995-20-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flupirtine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H17 F N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo
InChI-Formel InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20)
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
IUPAC-Name ethyl-N-[2-amino-6-[(4-fluorphenyl)methylamino]pyridin-3-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 304.32
Menge 100 mg
Formelmasse 304.1336 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.