Learn More
Saint Gobain Life Sciences X12 FLURAN SCHLAUCH F5500-A .
Bietet kontinuierlichen Betrieb bei Temperaturen bis zu 204 °C (400 °F). Saint Gobain Performance Plastics™ Fluran™ F-5500-A Pumpenschläuche mit 2 Stoppern weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen korrosive Chemikalien, Öle, Kraftstoffe und Lösungsmittel auf.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070651-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bietet kontinuierlichen Betrieb bei Temperaturen bis 204 °C (400 °F)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber korrosiven Chemikalien, Ölen, Kraftstoffen und Lösungsmitteln
- Beständig gegen Ozon, Sonnenlicht und Witterungseinflüsse
- Lichtundurchlässige schwarze Farbe schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten
Anwendungen:
- Lösungsmittelrückgewinnungssysteme
- Geräte für die Prozessüberwachung
- Peristaltisches Pumpen konzentrierter Säuren
Spezifikation
Pump Tubing | |
0.03 in. | |
Fluran | |
2.46 mm | |
178 mm | |
0.85 mm | |
12 Packung | |
400°F |
Orange/Gelb | |
0.76 mm | |
0.1 in. | |
7 in. | |
0.03 in. | |
Für anspruchsvolle Umgebungen, wie z. B. Trockenreinigungsflüssigkeitsleitungen und Lösungsmittelrückgewinnungssysteme. | |
Opaque schwarz | |
204 °C |