Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A Verlängerungsschlauch
Spezielle Verlängerungsschläuche für konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Der Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A Verlängerungsschlauch ist für Schläuche mit 2 und 3 Stoppern vorgesehen.
274.00 € - 291.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verlängerungsschläuche |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 175.300 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Viton |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10398042
|
Ismatec™
SC0550 |
0.51 mm Innendurchm. |
274.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10684593
|
Ismatec™
SC0558 |
1.52 mm Innendurchm. |
291.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Großer Temperaturbereich.
- Begrenzte Lebensdauer.
- Darf nicht für Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel verwendet werden.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Eingeschränkt
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Ausreichend
- Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
Nicht autoklavierbar | |
50 ft. | |
Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Kleine MS-CA-Kassetten. | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Schwarz | |
204 °C |
FDA 21 CFR 175.300 | |
Viton | |
10 m | |
-31 °C | |
Eingeschränkte Funktionsdauer | |
Gut |