Learn More
Saint Gobain Life Sciences X12 Fluran Tubing 0,89 orange 3 collars .
Bietet kontinuierlichen Betrieb bei Temperaturen bis zu 204 °C (400 °F). Saint Gobain Performance Plastics™ Fluran™ F-5500-A Pumpenschläuche mit 3 Stoppern weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen korrosive Chemikalien, Öle, Kraftstoffe und Lösungsmittel auf.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070652-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Bietet kontinuierlichen Betrieb bei Temperaturen bis 204 °C (400 °F)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber korrosiven Chemikalien, Ölen, Kraftstoffen und Lösungsmitteln
- Beständig gegen Ozon, Sonnenlicht und Witterungseinflüsse
- Lichtundurchlässige schwarze Farbe schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten
Anwendungen:
- Lösungsmittelrückgewinnungssysteme
- Geräte für die Prozessüberwachung
- Peristaltisches Pumpen konzentrierter Säuren
Spezifikation
Pump Tubing | |
0.89 mm | |
1 Packung | |
400°F |
0.04 in. | |
Fluran | |
Orange | |
204°C |