Learn More
Flurbiprofen-Isopropylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050212
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050212 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30050212 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0727.06
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flurbiprofen-Isopropylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flurbiprofen Isopropyl Ester
CAS 252846-89-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flurbiprofen Isopropyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H19 F O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Flurbiprofen Isopropyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C18H19FO2/c1-12(2)21-18(20)13(3)15-9-10-16(17(19)11-15)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 286.34
Menge 100 mg
Formelmasse 286.1369 g/mol