Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für gute chemische Beständigkeit
- Für schnelle Filtration
- Abgewinkelt um 60°
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 180 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 14 mm |
| Material | Polypropylen |
| Winkel | 60° |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Filtration |
| Länge (metrisch) Stiel | 143 mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Produkttyp | Trichter |