Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flutriafol |
| CAS | 76674-21-0 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Beilstein | 8155287 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 130°C |
| Synonym | α-(2-fluorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol; (RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 301.29 g/mol |
| Menge | 100 mg |