Learn More
Fluvastatin 3-Oxo-4,6-diene O-tert-Butyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30400085
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400085 10 mg
30400775 50 mg
30400912 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF60130010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920275-08-7
Summenformel C28 H30 F N O3
Molekulargewicht (g/mol) 447.541
Synonym (4E,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-oxo-4,6-heptadienoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
IUPAC-Name tert-butyl (4E,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3-oxohepta-4,6-dienoate
SMILES CC(C)n1c(\C=C\C=C\C(=O)CC(=O)OC(C)(C)C)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvastatin 3-Oxo-4,6-diene O-tert-Butyl Ester
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H30FNO3/c1-19(2)30-24-12-9-7-11-23(24)27(20-14-16-21(29)17-15-20)25(30)13-8-6-10-22(31)18-26(32)33-28(3,4)5/h6-17,19H,18H2,1-5H3/b10-6+,13-8+
Formelmasse 447.221