Learn More
Fluvoxamine.maleate, Lipomed
Artikelnummer. 30462588
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30462588
Marke: Lipomed LPMFLV1796MA10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Fluvoxamine.maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluvoxamine maleate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Synonym Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1 E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1 E)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 434.41
Menge 10 mg
Formelmasse 434.1665 g/mol