Learn More
Fluvoxaminmaleat, Lipomed
Beschreibung
Fluvoxaminmaleat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluvoxamine maleate |
| CAS | 61718-82-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluvoxamine maleate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Synonym | Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1 E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1 E)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-But-2-endisäure;2-[(E)-[5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden]amino]oxyethanamin |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |