Learn More
Fluvoxaminmaleat, Mikromol™
Beschreibung
Fluvoxaminmaleat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluvoxamine maleate |
| CAS | 61718-82-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluvoxamine maleate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1- |
| SMILES | COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-But-2-endisäure;2-[(E)-[5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden]amino]oxyethanamin |
| Mehr anzeigen |