missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluvoxamine maleate, Tocris Bioscience™

5-HT reuptake inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 103350

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418353

  • 409.52 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

61718-82-9
438.437
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
(Z)-but-2-enedioic acid;1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(Z)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
C19H25F3N2O6
LFMYNZPAVPMEGP-OBIAHEALSA-N
119090957
COCCCCC(=NOCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F.C(=CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Fluvoxamine maleate
61718-82-9
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
COCCCCC(=NOCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F.C(=CC(=O)O)C(=O)O
438.437
434.41
50mg
C19H25F3N2O6
LFMYNZPAVPMEGP-OBIAHEALSA-N
(Z)-but-2-enedioic acid;1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(Z)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
119090957
>99%
Videos