Learn More
FLVCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26841-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885185
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the major facilitator superfamily of transporter proteins. The encoded protein is a heme transporter that may play a critical role in erythropoiesis by protecting developing erythroid cells from heme toxicity. This gene may play a role in posterior column ataxia with retinitis pigmentosa and the hematological disorder Diamond-Blackfan syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
FLVCR1
Polyclonal
Unconjugated
FLVCR1
FLVCR, FLVCR1, hFLVCR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
226844, 28982
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B2RXV4, Q9Y5Y0
FLVCR1
FLVCR1 Fusion Protein Ag25220
20 μL
Primary
Human, Mouse