Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
423.00 € - 2580.00 €
Spezifikation
| Antigen | FMC63 scFv |
|---|---|
| Klon | Y45 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | PE |
| Wirtsspezies | Human (HEK293) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17101491
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-25TESTS |
25 Tests |
423.00 €
25 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17146321
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-200tests |
200 Tests |
2580.00 €
200 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Spezifikation
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |
| Y45 | |
| PE | |
| RUO | |
| Primary |