Learn More
Fmoc-L-α-Alaninmonohydrat, 95 %, ACROS Organics™
31.80 € - 104.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 207291-76-7
Summenformel C18H17NO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 329.36
InChI-Schlüssel GAPWKFLOMOFHGO-MERQFXBCSA-N
Synonym n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
PubChem CID 18528118
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure;hydrat
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10017899
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
437610050
5g
31.80 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10381140
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
437610250
25g
104.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
207291-76-7
329.36
n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure;hydrat
C18H17NO4·H2O
GAPWKFLOMOFHGO-MERQFXBCSA-N
18528118
CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Spezifikation
FMOC-L-α-Alanine monohydrate
-20
Weiß
5g
97.5% min. (HPLC)
n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
329.36
329.36
95%
Authentic
4.78 to 6.78%
146.8°C to 148.1°C
207291-76-7
C18H17NO4·H2O
GAPWKFLOMOFHGO-MERQFXBCSA-N
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure;hydrat
18528118
Kristallpulver