Learn More
FN3K Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14293-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882864
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FN3K catalyzes phosphorylation of fructosamines formed by glycation, the nonenzymatic reaction of glucose with primary amines followed by Amadori rearrangement. Phosphorylation of fructosamines may initiate metabolism of the modified amine and result in deglycation of glycated proteins.
Spezifikation
Spezifikation
FN3K
Polyclonal
Unconjugated
FN3K
FN3K, fructosamine 3 kinase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
63828, 64122
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9ER35, Q9H479
Fn3k
FN3K Fusion Protein Ag5617
150 μL
Primary
Human, Mouse