Beschreibung
- Fokussierlinse für flexible und Schwanenhals Lichtleiter bis zu Ø 5 mm.
- Lichtintensität des Spot Zentrums kann bis zu einem Faktor von 3 erhöht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lens and Filter Set |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flexible or Gooseneck Light Guides |
| Enthält | Filter set: red, blue, green, yellow |