Learn More
Macherey-Nagel™ Gefaltetes Filterpapier MN 612
29.80 € - 62.35 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Filtrationsgeschwindigkeit | 10sec. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendung |
Güte | MN 612 |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10604091
|
Macherey-Nagel™
526024 |
240 mm |
62.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10625051
|
Macherey-Nagel™
526012 |
125 mm |
29.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10635051
|
Macherey-Nagel™
526015 |
150 mm |
39.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Gefaltet | |
Allgemeine Anwendung | |
100/Packung | |
Filterpapier |
10sec. | |
MN 612 | |
0,2 mm |