missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Folsäure, Fisher BioReagenzien

Catalog Number p-25912
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
59-30-3
C19H19N7O6
441.404
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
6037
CHEBI:27470
(2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
59-30-3
C19H19N7O6
441.404
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
6037
CHEBI:27470
(2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Folsäure wird in der Zellkultur verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Folic Acid
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.59g/cm³
pH 4.0 to 4.8
Glührückstand 0.3% max.
Verlust bei Trocknung 8.5% max.
Prozentgehaltsbereich ≥95.0 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 5 g
Merck Index 15, 4248
Formelmasse 441.39
Reinheit (%) 95.0% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'