Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit Alarm, forcierte Luftumwälzung
Artikelnummer. 11317941 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
434 l
583 L
Temperaturbereich:
-2°C bis +15°C
1 °C bis 15 °C
Farbe:
Edelstahl
Weiß
Abmessungen (L x B x H) außen:
1864 H x 750 B x 750 T (mm)
1864 H x 750 B x 750 T mm
1900 H x 600 B x 680 T (mm)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich Farbe Abmessungen (L x B x H) außen unitSize
11317941 434 l 1 °C bis 15 °C Weiß 1900 H x 600 B x 680 T (mm) 1 Stück
15953680 583 L -2°C bis +15°C Edelstahl 1864 H x 750 B x 750 T mm -
12078281 583 L -2°C bis +15°C Weiß 1864 H x 750 B x 750 T (mm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317941 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GKv 4310
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kühlgeräte werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ Forced-Air-Kühlschränke verfügen über kunststoffbeschichtete Gitterböden und Kunststoffbehälter im Innenraum.
  • Auswahl zwischen weißem Äußerem oder Äußerem aus Edelstahl
  • SwingLine-Tür mit austauschbaren Scharnieren
  • Ergonomischer, Schlanker Griff
  • Automatisches Entfrosten
  • Dynamisches Kühlsystem
  • Elektronisches Steuerungssystem
  • Externe, digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 434 l
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließende Tür
Door Material Stahl
Einschübe 6
Schrankmaterial Stahl
Innen Kunststoff-Innenbehälter
Farbe Weiß
Gewährleistung 2 Jahre
Abtauen Automatisch
Modell GKV4310
Abmessungen (L x B x H) außen 1900 H x 600 B x 680 T (mm)
Innentiefe (metrisch) 480 mm
Innenhöhe (metrisch) 1688 mm
Innenbreite (metrisch) 475 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 73 kg