Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 650 °C mit C440-Regler
Eine gute Temperaturgleichförmigkeit mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten. Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
6864.60 € - 107885.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 17052-1
Typ Chamber Furnace
Enthält C440 Controller
Temperaturregelung C440
Temperaturgleichförmigkeit ±4°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
NA--0361C2
30 L 420 x 290 x 260 mm 420 x 290 x 260 mm 285 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15998380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
NA--0661C2
60 L 500 x 350 x 350 mm 500 x 350 x 350 mm 350 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15938390
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
NA--1261C2
120 L 600 x 450 x 450 mm 600 x 450 x 450 mm 460 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15978390
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
NA--2561C2
250 L 750 x 600 x 600 mm 750 x 600 x 600 mm 590 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15918400
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
NA--5061C2
500 L 1000 x 750 x 750 mm 1000 x 750 x 750 mm 750 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 650 °C
  • Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
  • Horizontale Luftzirkulation
  • Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
DIN 17052-1
C440 Controller
±4°C
Chamber Furnace
C440