Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA mit B400-Regler
Artikelnummer. 15892308 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Abmessungen (L x B x H):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) unitSize
15892308 30 l 420 x 290 x 260 mm 420 x 290 x 260 mm 1 Stück
15908390 60 l 500 x 350 x 350 mm 500 x 350 x 350 mm 1 Stück
15948390 120 l 600 x 450 x 450 mm 600 x 450 x 450 mm 1 Stück
15988390 250 l 750 x 600 x 600 mm 750 x 600 x 600 mm 1 Stück
15928400 500 l 1000 x 750 x 750 mm 1000 x 750 x 750 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15892308 Supplier Nabertherm Supplier No. NA0361D2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Eine gute Temperaturgleichförmigkeit mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten. Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
  • Höchsttemperatur: 650 °C
  • Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
  • Horizontale Luftzirkulation
  • Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN 17052-1
Kapazität (metrisch) 30 l
Typ Chamber Furnace
Temperaturregelung B400
Temperaturgleichförmigkeit ±4°C
Abmessungen (T x B x H) innen 420 x 290 x 260 mm
Abmessungen (L x B x H) 420 x 290 x 260 mm
Länge (metrisch) 420 mm
Breite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 260 mm
Gewicht (metrisch) 285 kg