Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA mit B400-Regler
Eine gute Temperaturgleichförmigkeit mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten. Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
6650.40 € - 17503.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
---|---|
Typ | Chamber Furnace |
Temperaturregelung | B400 |
Temperaturgleichförmigkeit | ±4°C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15892308
|
Nabertherm
NA--0361D2 |
30 L | 420 x 290 x 260 mm | 420 x 290 x 260 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15908390
|
Nabertherm
NA--0661D2 |
60 L | 500 x 350 x 350 mm | 500 x 350 x 350 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15948390
|
Nabertherm
NA--1261D2 |
120 L | 600 x 450 x 450 mm | 600 x 450 x 450 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15988390
|
Nabertherm
NA--2561D2 |
250 L | 750 x 600 x 600 mm | 750 x 600 x 600 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15928400
|
Nabertherm
NA--5061D2 |
500 L | 1000 x 750 x 750 mm | 1000 x 750 x 750 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
DIN 17052-1 | |
Chamber Furnace | |
B400 | |
±4°C |