Learn More
Forchlorfenuron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15375068 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15375068 1 g 1 Gramm
15385068 5 g 5 Gramm
15395068 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15375068 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456290010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 247.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68157-60-8
Summenformel C12H10ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 247.68
MDL-Nummer MFCD00059898
InChI-Schlüssel GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93379
ChEBI CHEBI:81861
IUPAC-Name 1-(2-Chloropyridin-4-yl)-3-Phenylharnstoff
SMILES ClC1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Forchlorfenuron
Schmelzpunkt 165.0°C to 170.0°C
Löslichkeit Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform
Menge 1 g
Formelmasse 247.68
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)