Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ -20 °C-Enzymtiefkühlschrank
Diese Enzymtiefkühlschränke mit manueller Abtaufunktion und Schwerkraftkonvektionssystem ohne Gebläse oder Ventilatoren sorgen stets für gleichbleibende Temperaturen.
Spezifikation
| Typ | Enzyme Freezer |
|---|---|
| Temperaturbereich | -20 ° C |
| Ausführung der Tür | Solids |
| No. of Doors | 1 |
| Schrankmaterial | Scratch-resistant Painted |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Forma™-20 °C Enzymtiefkühlschränke mit manueller Abtaufunktion und Mikroprozessorsteuerung sorgen stets für gleichbleibende Temperaturen. Unser Forma-Enzymtiefkühlschrank mit manueller Abtauung wurde für Einsatzbereiche konzipiert, bei denen die leichte, periodische Erwärmung der Spule während eines automatischen Abtauzyklus nicht erwünscht ist. Das Schwerkraftkonvektionssystem gewährleistet maximale Temperaturstabilität ohne Gebläse oder Ventilatoren
Mikroprozessorsteuerung
- Hochmoderne digitale Technologie vereinfacht die Bedienung und bietet eine höhere Temperaturgenauigkeit.
- Eine Betriebstemperatur von -20 °C ist voreingestellt.
- Grafische Benutzerführung und Displays mit Symbolen
- Sicherung des Sollwerts durch schlüsselgesicherten Hauptschalter mit drei Positionen, der die Spannung für alle Systeme steuert
- Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturunter- und –überschreitungen sowie Stromausfall
- Visuelle Statusprotokolle für wichtige Funktionen
- Das grafische Thermometer zeigt den Betriebszustand an: Durchgehend leuchtendes Grün bei normalen Werten, blinkender oberer Balken bei Übertemperatur und blinkender Punkt bei Untertemperatur
- Vergrößerte digitale Anzeige mit einer Temperaturauflösung von 0,1 °C
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Rückstellung
- Alarmtest per Drucktaste zur Prüfung der Sensorfunktion
- Notfallbatterie
- Fernalarmkontakte
Kühlsystem
- Hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Manuelles Abtauen gewährleistet eine optimale Temperaturkonstanz
Bauweise
- Innenraumkonstruktion in Industriequalität
- Hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum
- Massive Tür, mit Schlüssel abschließbar
- Selbstschließende Türen, geschlossene Dichtungen um die Türöffnungen
- Türgriff über die gesamte Türlänge
- Höhenverstellbare Füße sind Standardaussstattung (optional auch Laufräder erhältlich)
- Kratzfeste Oberfläche innen und außen
- Neun epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen, in 2,5 cm (1”) -Schritten verstellbar - keine Werkzeuge erforderlich
Lieferumfang:
- 45 Enzym-Lagerbehälter (5 pro Fach); Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
| Enzyme Freezer | |
| Solids | |
| Scratch-resistant Painted | |
| Epoxy Coated Steel | |
| Mikroprozessor | |
| Handbuch | |
| In 79,2 . | |
| In 37,2 . | |
| Alarm | |
| FCKW-frei |
| -20 ° C | |
| 1 | |
| Urethane Foam | |
| 9 | |
| Warranty varies by country, please contact us for details | |
| 29 in. | |
| 58 in. | |
| 94.5cm | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |