Learn More
Thermo Scientific™ 3960 Serie Klimaschränke
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 60 °C; Beleuchtung: Keine Beleuchtung
Marke:  Thermo Scientific™ 3961
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11774938
  • 18500.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Forma Schränke sind ideal für viele klinische Applikationen, einschließlich Stabilitätstests bei erhöhten Temperaturen und Haltbarkeitstests.
Die leistungsstarke 3960 Serie mit hoher Kapazität ist mit dem horizontalen laminaren Luftströmungssystem, einem Edelstahl-Innenraum sowie einer Mikroprozessorsteuerung ausgestattet und eignet sich ideal für unterschiedlichste Konstanttemperatur-Applikationen. Die optimale Temperaturstabilität und ein erhöhter Temperaturbereich gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen. Die Schränke bieten wertvolle Funktionen für Flexibilität und Wirtschaftlichkeit sowie eine robuste Bauweise und haltbare Einlegeböden für eine lange Nutzungsdauer.
Eigenschaften:
  • Echte laminare Luftströmung durch die seitlichen Kanäle für äußerste Temperaturkonstanz
  • Hochentwickelte Mikroprozessorsteuerung für die konstante Anzeige der Temperatur
  • Alphanumerisches Meldungsdisplay für einfaches Einrichten und Programmieren
  • Anschlüsse, arretierbare Rollen und Alarmkontakte
  • Fassungsvermögen: 821,2 Liter (29 cu. Ft.) für große Volumina und eine große Auswahl von Produkten
  • Betriebstemperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 60 °C (140 °F)
Luftströmungssystem:
  • Gerichtetes Luftströmungssystem fördert eine ideale Wachstumsumgebung.
  • Zufuhrkanal mit positivem Druck und Rückführkanal mit negativem Druck leiten Luft über die Oberfläche jedes massiven Einlegebodens.
  • Der Zufuhrkanal kann durch den Inhalt der Kammer nicht blockiert werden.
Intuitive, leistungsstarke Enviro-Scan™ Steuerung:
  • Das Gerät bietet eine präzise Steuerung ohne komplizierte Programmierung.
  • Zu den Betriebsarten gehören Run (Durchlauf), Setpoint (Sollwert), Calibration (Kalibrierung) und System Configuration (Systemkonfiguration).
  • Das leicht ablesbare Display ermöglicht eine unkomplizierte, kontinuierliche Überwachung.
  • Optische und akustische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur tragen zur Sicherheit bei.
  • Datenausgänge ermöglichen den Anschluss an ein hausinternes Überwachungs-/Alarmsystem zur Überwachung der Bedingungen in der Kammer.
Langlebige Bauweise:
  • Außenwände: Kaltgewalzter Stahl der Stärke 18 (1,2 mm) mit Pulverbeschichtung für Haltbarkeit; widerstandsfähig gegen Kratzer und Lackschäden
  • Beheizte Glastür für minimale Kondensation und eine klare Sicht
  • 5,1 cm dicke Glasfaser-Schrankisolierung für maximalen thermischen Produktschutz
  • Innenraum aus solidem Edelstahl für eine lange Lebensdauer und minimale Gerätekosten
  • Fünf strapazierfähige Einlegeböden aus Edelstahl, einstellbar in Höhenschritten von 5,1 cm (2)
  • Schwenkbare, arretierbare Rollen für einfache Mobilität
  • Höhenverstellbare Füße sorgen für einen sicheren Stand und zusätzliche Sicherheit.
  • Kabelanschlussdurchführungen in der rechten und linken Kammerseite für Sonden, Sensoren usw.
  • Innenliegende GFCI-Doppelsteckdose beim 115 V-Modell (Einzelsteckdose, europäisch, 230 V CEE 7, beim 230 V-Modell) für den Anschluss von Schüttlern, Zellrollern und anderen Geräten
  • Außenliegende Steckdose oben rechts auf der Steuerkonsole zum Anschluss von optionalen Aufzeichnungs- oder anderen Geräten
Bestellinformationen:
Für Schüttler, Zellroller oder andere schwere Geräte oder Produkte im Innenraum sind verstärkte Boden-/Regalkomponenten erhältlich. Geräte sind auch mit Messwertschreibern erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
30 £
UL-gelistet
Edelstahl (304)
Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
5 ° bis 60 ° C
Beheizte Dreifachverglasung, gehärtetes Sicherheitsglas
Zwei 2,4 Zoll ( 6,1 cm ) Innendurchmesser , eine auf jeder Seite
± 0,1 ° C
±0,4 °C bei 30 °C; ±0,3 °C bei 37 °C; ±0,5 °C bei 45 °C
33 in.
83.8cm
38 in.
In 30.6.
78.7cm
80 in.
203.2cm
68.8cm
299.4kg
226.8kg
200/230 V
5A
13,6 kg
821 L
Keine Beleuchtung
5 geliefert/26 max
Klimakammern
2 Zoll (5,1 cm) Fiberglas
Enviro-Scan Mikroprozessor
Präzisionsthermistor (Überhitzung und Regelung); unabhängiger Thermostat (Überhitzungsschutz)
83,8 x 78,7 x 203,2 cm (33 x 38 x 80 in.)
In 25,8 .
65.5cm
31 in.
78.7cm
77.7cm
60 in.
27 in.
£ 660
£ 500
200/230 V, 50/60 Hz
150w
50/60Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen