Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits
Artikelnummer. 11386341 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Forma 8600 und 900 Serie , 17,3 cu . ft. Pfosten
Forma 8600 und 900 Serie , 23,0 cu . ft. Pfosten
Forma 8600 und 900 Serie , 28,0 cu . ft. Pfosten
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11386341 Forma 8600 und 900 Serie , 23,0 cu . ft. Pfosten 1 Stück
11376341 Forma 8600 und 900 Serie , 17,3 cu . ft. Pfosten 1 Stück
11386331 Forma 8600 und 900 Serie , 28,0 cu . ft. Pfosten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386341 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1950548
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verringern Sie mit den werksseitig installierten Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits für Ihren Ultratiefkühlschrank den Temperaturverlust beim Öffnen der Tür und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit.
Verringern Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits, die optional werksseitig installiert werden, den Temperaturverlust beim Öffnen Ihres Ultratiefkühlschranks und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit.
Die separaten Innentüren unterteilen die Schränke in unabhängige Lagerfächer und reduzieren so den Temperaturverlust bei der Entnahme oder Einlagerung von Proben. Vier Innentüren gehören bei unseren -86 °C Tiefkühlschränken bereits zur Standardausstattung. Optionale fünf Innentüren für die Serien 8600 und 900 mit fünf pulverbeschichteten Innentüren und einem zusätzlichen Einlegeboden.
Werkseitig installiert. Bitte mit Kühlschrank bzw. Tiefkühlgerät mitbestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte
Kapazität (angloamerikanisch) 23 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 651,2 L
Temperaturbereich -86 °C
No. of Doors 5
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 1
Modell Schrank
Zur Verwendung mit (Geräte) Forma 8600 und 900 Serie , 23,0 cu . ft. Pfosten