Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2- Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Eliminieren Sie ungewollte Kontaminanten aus der Luft mit bedarfsgesteuerter Hochtemperatur-Sterilisation der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-Inkubatoren.
Marke: Thermo Scientific™ 371
Beschreibung
Eliminieren Sie ungewollte Kontaminanten aus der Luft mit bedarfsgesteuerter Hochtemperatur-Sterilisation der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-Inkubatoren, die präzise Temperatursteuerung sowie Auswahl entweder eines Wärmeleitfähigkeits- (TC) oder eines Infrarotsensors (IR) und einen praktischen Hochtemperatur-Dekontaminationszyklus bieten. Unser zuverlässiger Steri-Cycle CO2-Inkubator mit Direktbeheizung verfügt über ein einzigartiges, in die Kammer integriertes HEPA-Luftfiltersystem, das einen kontinuierlichen Schutz vor ungewollten Kontaminanten aus der Luft und einen bedarfsgesteuerten Hochtemperatur-Sterilisationszyklus bietet, der die routinemäßige Reinigung vereinfacht.
Leistung
- Ungefähre Länge des Zyklus: 14 h
- Das optimierte Luftströmungssystem beeinträchtigt weder die Proben noch die Inkubation
- Das optional integrierte VOC-Filtersystem beseitigt flüchtige organische Dämpfe
- Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem entfernt fortlaufend Partikel, um die Bedingungen der Reinraumklasse 100 zu erfüllen
- Der 140 °C-Sterilisationszyklus verhindert die Kontamination von Innenflächen
- Ein akustischer Alarm wird ausgelöst, wenn die Außentür während des Zyklus geöffnet wird oder wenn die Temperatur 60 °C oder mehr erreicht
- Der hitzebeständige TC-Sensor kann während des Zyklus an seinem Platz belassen werden
- HEPA-Filter und IR-Sensor können leicht entfernt werden
- Ein Zugangscode verhindert versehentliche Zyklusstarts
Mikroprozessorsteuerung
- Ein alphanumerisches Meldungsdisplay zeigt leicht lesbar Temperatur, CO2 und (optionale) Parameter über die relative Feuchte an
- Akustischer/optischer Alarm mit Stummtaste
- Sollwerte für Temperatur, Übertemperatur, CO2
- Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Erinnerung an HEPA-Filterwechsel, Fernalarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte
Bauweise
- Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen
- Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können ohne Werkzeug entfernt werden.
- Sterilfilter an Gaseinlass- und Probenahme-Anschlüssen sind leicht zugänglich
- Die abnehmbare Innentürdichtung passt sich kontinuierlich an, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten
Bestellinformationen:
Optionen beinhalten: Verschiedene CO2-Sensoren, Türanschlag rechts oder links, Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, antimikrobiellet Kupferinnenraum, automatische Gastankumschalter, Data-Logging, IQ/OQ-Dokumentationskits.
Serviceleistungen
Fünf Jahre Garantie auf den TC CO2-Sensor
Spezifikation
6.5 ft.³ | |
Optional 4 - 20 mA | |
184 l | |
0 bis 20% | |
LED | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Wasserwanne | |
63.5 x 66.8 x 100.3 cm (25 x 26.3 x 39.5 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Forma Steri-Cycle CO2-Inkubator | |
Gebürsteter Edelstahl | |
TC-Sensor | |
Edelstahl | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) | |
260 lbs. | |
230 V |