Learn More
Hach Lange™ Test Formaldehyd, Pack à 24 St. Nr. LCK325
Artikelnummer. 10379662
Change view
Click to view available options
Bereich:
0,5 bis 10 mg/l H2CO
Artikelnummer. Bereich
10379662 0,5 bis 10 mg/l H2CO
1 options
Artikelnummer. 10379662
Marke: Hach Lange™ LCK325
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 0,5 bis 10 mg/l H2CO
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Testmethode Acetylaceton
Typ Formaldehyd-Küvettentest