missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formaldoxim-Trimerhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027971
67.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6286-29-9
C3H10ClN3O3
171.58
MFCD00012778
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
15919123
1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride
Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6286-29-9
C3H10ClN3O3
171.58
MFCD00012778
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
15919123
1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride
Cl.ON1CN(O)CN(O)C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formaldoxime trimer hydrochloride
Schmelzpunkt ∼128°C (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3690722
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 171.57
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'