Learn More
Formamid-13C, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formamide-13C |
| CAS | 51284-91-4 |
| Summenformel | 13CH3NO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Carbamaldehyde-13C, Formimidic-13C Acid, Methanamide-13C, NSC 748-13C |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1 |
| SMILES | N[13CH]=O |
| IUPAC-Name | Aminoformaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 46.03 |
| Formelmasse | 46.0248 |