missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formamid, ≥99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-217001
12.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamide
NC=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamide
NC=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formamide
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Dichte 1.56 (Air = 1.0)
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Strukturformel HCONH2
Dampfdruck Vapor Pressure: 0.08mbar at 20°C
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'