Learn More
Formamid, specrophotometrische Qualität, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamid |
Schmelzpunkt | 1 °C bis 3 °C |
CAS | 75-12-7 |
Summenformel | CH3NO |
Strukturformel | HCONH2 |
MDL-Nummer | MFCD00007941 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 505995 |
Synonym | Methanamid, Carbamaldehyd, Formimidsäure, Ameisensäure, Amid, Methansäure, Amid, Ameisenamid, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 |
InChI-Schlüssel | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |