Learn More
Formamid, 99+%, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217005
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamide
NC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamide
NC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formamide
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Extinktion 0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm
Dichte 1.1330g/mL
Siedepunkt 210.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 175°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 1.133
Strukturformel HCONH2
Viskosität 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Wasser 0.03% max. (Coulometric)
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie