Learn More
Formamid, 99+%, für die Spektroskopie, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 410760025
Weitere Details : CAS : 75-12-7 Netto-Gewicht : 4.00000kg
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013493
  • 266.90 € / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-12-7
45.041
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
713
Formamid
CH3NO
MFCD00007941
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CHEBI:48431
C(=O)N
Spezifikation
Formamide
75-12-7
CH3NO
MFCD00007941
01,402; 02,201; 03,147
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Formamid
713
45.04
≥99%
1.1330g/mL
Glasflasche
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
0.03% max. (Coulometric)
3.75 mPa.s (20°C)
Nicht ausgewiesen
2.5L
0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm
99+%
HCONH2
02, 26
15, 4265
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
C(=O)N
45.041
CHEBI:48431
Flüssig
Spektroskopie
Authentic
1.4460 to 1.4480
1.133
175°C
210.0°C
2.0°C to 3.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation