Learn More
Formamidinacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-136809
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
3473-63-0
CH4N2·C2H4O2
104.11
MFCD00012866
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
160693
Essigsäure;methanimidamid
CC(=O)O.C(=N)N
3473-63-0
CH4N2·C2H4O2
104.11
MFCD00012866
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
160693
Essigsäure;methanimidamid
CC(=O)O.C(=N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formamidine acetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1240g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HC(=NH)NH2·CH3CO2H
Menge 100 g
Fieser 01,403; 02,202; 03,147
Relative Dichte 1.124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (21°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamidine acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.