Learn More
Format Standard für Ionenchromatographie(IC) 1 mg/ml (1000 pm) in Wasser (H2O), Reagecon
Gravimetrisch aus ultrareinem Material hergestellt, mit einem hochmodernen Ionenchromatographen getestet und verifiziert und mit dem gravimetrischen, nach Dichte korrigierten Ergebnis, bis zu einer Spezifikation von ±0.2 % zertifiziert
Marke: Reagecon ICAS34
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ionenchromatographie-Referenzstandard, Ionenchromatographie-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Ionenchromatographie-Standards behandelt) und vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Alle Messunsicherheiten für das Produkt werden nach den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten auf der Vertrauensebene in 95 % ausgewiesen.
Spezifikation
Matrix: H₂O | |
HDPE dreifach ausgelaugt | |
Format | |
Flüssig |
1 mg/mL (1000 ppm) | |
100 ml | |
IC- und andere Anion-Messverfahren |