Learn More
Ameisensäure, 97+%, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formic acid |
| CAS | 64-18-6 |
| Summenformel | C H2 O2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Formic acid, Add-F, Add-F (silage additive), Amasil, Amasil 85, Ameisensaure, Aminic acid, Bilorin, Collo-Bueglatt, Collo-Didax, Ensilox, Formira, Formisoton, Formylic acid, Hydrogen carboxylic acid, Methanoic acid, Methanoic acid monomer, Myrmicyl, Sybest, Wonderbond Hardener M 600L |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3) |
| SMILES | OC=O |
| IUPAC-Name | Ameisensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 46.03 |
| Formelmasse | 46.0055 |