Learn More
Ameisensäure, 98 – 100 %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10141570
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
64-18-6
CH2O2
46.025
3297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, COLLO Büglatt, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
Ameisensäure
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
3297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, COLLO Büglatt, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
Ameisensäure
C(=O)O
CH2O2, CAS-Nummer-64-18-6, Ameisensäure, Myrmicyl, acide formique, Methansäure, Wasserstoffcarbonsäure, Aminsäure, Formira, Bilorin, Collo-bueglatt, Formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, farblos, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, Ameisensäure, 8 °C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 2.1
Schmelzpunkt 8 °C
Siedepunkt 101 °C
Farbe Farblos
Formelmasse 46.02 mol
Menge 2.5 l
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 44 mbar bei 20 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.