Learn More
Ameisensäure-d2, für die NMR-Spektroskopie, 99+ Atom-% D, 95 %-Lösung in D2O, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-136868
41.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
920-42-3
CH2O2
48.037
MFCD00037363
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
123092
Deuterio-Deuterioformat
C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
920-42-3
CH2O2
48.037
MFCD00037363
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
123092
Deuterio-Deuterioformat
C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formic acid-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom % D (95% in D2O)
Dichte 1,2700g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Flammpunkt 50 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,27
Menge 1 g
Schmelzpunkt 5,9 °C
Siedepunkt 101,0 °C
Strukturformel DCOOD
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 48.04
Reinheit (%) ≥94.0%
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid-d2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.