Learn More
Ameisensäure, Eluent-Zusatzstoff für LC-MS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 x 1 ml
1 L
1 l
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Plastic Bottle
Beschreibung
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formic acid |
Strukturformel | HCOOH |
UN-Nummer | UN1779 |
Beilstein | 1209246 |
Formelmasse | 46.03g/mol |
Reinheit (%) | 98% (T) |
Dichte | 1.22g/mL at 25°C |
Menge | 1 L |
Explosionsgrenze | 0.57 |
Flammpunkt | 49°C (120.2°F) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.