Learn More
Ameisensäure, TraceSELECT™, ≥88.0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15660830
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, ≥88.0 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Namenshinweis Für die Spurenanalyse
pH Sauer
CAS 64-18-6
Schmelzpunkt 4 °C
Siedepunkt ∼100.4 °C (1013 hPa)
Farbe Farblos
Summenformel CH2O2
Strukturformel HCOOH
MDL-Nummer MFCD00003297
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
IUPAC-Name Ameisensäure
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formelmasse 46.03 mol
Reinheit (%) ≥88.0 % (T)
Güte TraceSELECT™
Dichte 1.20 g/ml bei 20 °C, 1.22 g/ml bei 25 °C
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 0,57
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Geruch Stechen
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8 mmHg (20 °C)