Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen
Aus Borosilikatglas. Die Poulten Graf™ FORTUNA™ Messkolben der Klasse A b aus Borosilikatglas bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eignen sich ideal für eine präzise Messung chemischer Lösungen.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 51541F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922260
  • 77.72 € / 5 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 29-12-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messkolben
  • Klasse A
  • Bernsteinfarben
Spezifikation
Spezifikation
Konformität bestätigt, EN ISO 1042:1999
Weiße Messskalen
Borosilikatglas
±0.04 ml
A
NS 10/19
Polypropylen
20 ml
115 mm
Ja
Stopfen