Learn More
Poulten Graf™ FORTUNA™ Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Poulten Graf FORTUNA Messzylinder aus Borosilikatglas Klasse A, Fassungsvermögen:100 ml, Graduierungen:1 ml, Zertifizierungen/Konformität:Klasse A, Klasse:A, Fehlergrenze:+/-0,5 ml, Skala:Blaue Graduierungen, Toleranz:+/- 0,5 ml
19.60 € - 76.25 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 4788 |
Class | A |
Typ | Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10331702
|
Poulten Graf™
1 3104502 |
50 mL | 1 ml |
25.95 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15992140
|
Poulten Graf™
1 3106104 |
1000 mL | 10 ml |
76.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10545882
|
Poulten Graf™
1 3105102 |
100 mL | 1 ml |
19.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15901371
|
Poulten Graf™
1 3105502 |
250 mL | 2 mL |
32.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962140
|
Poulten Graf™
1 3105902 |
500 mL | 5 mL |
47.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10619942
|
Poulten Graf™
1 3105502 |
250 mL | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10739202
|
Poulten Graf™
1 3106104 |
1000 mL | 10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10279381
|
Poulten Graf™
1 3105902 |
500 mL | 5 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Poulten Graf FORTUNA Messzylinder aus Borosilikatglas Klasse A, Fassungsvermögen:100 ml, Graduierungen:1 ml, Zertifizierungen/Konformität:Klasse A, Klasse:A, Fehlergrenze:+/-0,5 ml, Skala:Blaue Graduierungen, Toleranz:+/- 0,5 ml
Spezifikation
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas |
Volumenaufnahme | |
A | |
Rund | |
Autoklavierbar |